Få mere at vide
18-Hydroxyprogesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 18-Hydroxyprogesterone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(23)17-5-6-19-16-4-3-14-11-15(24)7-9-20(14,2)18(16)8-10-21(17,19)12-22/h11,16-19,22H,3-10,12H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 330.2195 |