Få mere at vide
18-Hydroxycortisol (Hemiketal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 18-Hydroxycortisol (Hemiketal) |
| CAS | 144302-17-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H30O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (11β,20R)-18,20-Epoxy-11,17,20,21-tetrahydroxy-pregn-4-en-3-one, 1H,9H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,7a-c]furan Pregn-4-en-3-one Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O6/c1-18-6-4-13(23)8-12(18)2-3-14-15-5-7-20(25)19(15,9-16(24)17(14)18)11-27-21(20,26)10-22/h8,14-17,22,24-26H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@]5(O)[C@@](O)(CO)OC[C@]45C[C@H](O)[C@H]23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.46 |
| Formel vægt | 378.2042 |
| Vis mere |