Få mere at vide
18-beta-glycyrrhetinsyre, 98+%
Artikelnummer. 10020960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10020960 25 g Glasflaske 25g
10570931 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10020960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120150250
CAS: 471-53-4 | C30H46O4 | 470,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-53-4
Molekylær formel C30H46O4
Molekylvægt (g/mol) 470.69
MDL nummer MFCD00003706,MFCD00066716
InChI nøgle MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Synonym enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
PubChem CID 10114
ChEBI CHEBI:30853
IUPAC navn (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptam thy-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-carboxylsyre syre
SMIL CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 18-β-Glycyrrhetinic acid
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 292 °C til 295 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 3644
Specifik rotationstilstand +165° (20 °C c=1, CHC3, på tør ba)
Specifik rotation +165
Formel vægt 470.69
Procent renhed 98+%
Relaterede stoffer 2% maks. (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver