Få mere at vide
Hamilton 18 gauge fyldrør, stump
Artikelnummer. 31257798
Skift visning
Længde (engelsk):
48 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31257798 48 tommer
1 options
Artikelnummer. 31257798 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10106145
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Lang 1219 mm rør med 18 gauge designet til pålidelig væskeoverførsel. Har butte ender for ensartet og kontrolleret fyldning.
  • 18-gauge Fill Tubing Assembly (PN: 10106145) designet til pålidelig væskeoverførsel
  • Inkluderer en præcisionsbearbejdet 0,25 tommer - 28 (UNF) PEEK tilpasning til sikre forbindelser
  • Leveres med 48 tommer (1.219 mm) 18-gauge FEP-rør
  • Rørdimensioner: 0,075 tommer O.D. x 0,043 tommer ID. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm ID)
  • Udstyret med spændingsaflastningsfjedre(r) for at forbedre holdbarheden og reducere belastningen på rørene
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Længde (engelsk) 48 tommer