Få mere at vide
Hamilton 18 gauge dispenserrør, tilspidset
Artikelnummer. 31257783
Artikelnummer. 31257783 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10106147
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Lang 1372 mm rør med 18 gauge designet til præcis væskehåndtering. Har tilspidsede ender for kontrolleret og effektiv dosering.
  • 18-gauge Doserørsmontering (PN: 10106147) designet til præcis væskedosering
  • Inkluderer en præcisionsbearbejdet 0,25 tommer - 28 (UNF) PEEK tilpasning til sikre forbindelser
  • Leveres med 54 tommer (1.372 mm) 18-gauge FEP-rør
  • Rørdimensioner: 0,075 tommer O.D. x 0,043 tommer ID. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm ID)
  • Udstyret med spændingsaflastningsfjedre(r) for at forbedre holdbarheden og reducere belastningen på rørene
  • Har en tilspidset spids for at optimere doseringsnøjagtigheden
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Længde (metrisk) 54 tommer