missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

18-Deoxo-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-3-Omethylleucomycin V, TRC

Artikelnummer. 30355041
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355041 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1775852.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 18-Deoxo-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-3-O-methylleucomycin V
CAS 177584-14-4
Molekylær formel C43 H76 N2 O13
Mængde 2.5 mg
Synonym Spiramycin related
InChI formel InChI=1S/C43H76N2O13/c1-13-29-21-24(2)32(56-34-20-19-30(44(8)9)26(4)53-34)18-16-14-15-17-25(3)52-33(47)22-31(46)40(51-12)39(29)58-42-37(48)36(45(10)11)38(27(5)55-42)57-35-23-43(7,50)41(49)28(6)54-35/h14-16,18,24-32,34-42,46,48-50H,13,17,19-23H2,1-12H3/b15-14+,18-16+/t24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43-/m1/s1
SMIL CC[C@H]1C[C@@H](C)[C@@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
IUPAC navn (4R,5S,6S,7S,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-7-ethyl-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-2-one
Molekylvægt (g/mol) 829.07
Formel vægt 828.5347
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.