Få mere at vide
18-Crown-6, TRC
Artikelnummer. 30353984
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30353984 10 g
1 options
Artikelnummer. 30353984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC82487510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 18-Crown-6
CAS 17455-13-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H24O6
Mængde 10 g
Synonym 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836
InChI formel InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
SMIL C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
IUPAC navn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadekan
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Formel vægt 264.1573
Procent renhed >95