Få mere at vide
Motic™ 18/28 Series Trådløst LED Mikroskop
Artikelnummer. 15495102
Skift visning
Hovedstil:
Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende
Trinokulær med dioptrijustering, 30° tilbøjelig, 360° roterende, let split 50/50
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hovedstil Pakningsstørrelse
15495102 Trinokulær med dioptrijustering, 30° tilbøjelig, 360° roterende, let split 50/50 Hver
15415102 Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495102 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100102201044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00 DKK
    4692.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 522.59 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Ideelt egnet mikroskop til akademisk mikroskopi. Motic™ 18/28-serien Trådløst LED-mikroskop tilbyder en unik ergonomisk form, overlegen optik og bærbarhed.
  • Klar hvid LED-belysning uden varme.
  • Genopladelig batteripakke letter ledningsfri brug.
  • Monokulære, kikkert og trinokulære versioner tilgængelige.
  • DIN EA Akromatiske objektiver 4X, 10X og 40X
  • Separeret og koaksial grov- og finfokusering med en minimumsstigning på 2 m μfor at sikre en perfekt fokuseret prøve.
  • Integreret mekanisk trin tilgængelig.
Tekniske data
Kondensator type Tandstangsmonteret 1,25 NA Abbe kondensator med irismembran og filterholder
Oversigt Separat grov- og finfokuseringssystem med øvre grænsestop for at forhindre skader på dias og objektiver og fokusspændingsjustering for at forhindre scenedrift.
Okular WF 10X/18 mm
Hovedstil Trinokulær med dioptrijustering, 30° tilbøjelig, 360° roterende, let split 50/50
Belysningstype LED
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40XS
Model- 2823 LED Trådløst Mikroskop
Måltyper EA Achromatic, Parfocal og Parcentric
Produkttype Trådløst LED mikroskop
Inkluderer Stort 133 mm x 136 mm mekanisk trin med lav-position koaksial kontrol
Næsestykke Omvendt monteret, firdobbelt roterende næsestykke med positive klikstop for præcise forstørrelsesændringer