missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

18,21-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30378110
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378110 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4563595MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 18,21-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate
CAS 67694-95-5
Molekylær formel C23H32O5
Mængde 5 mg
Synonym 18-Hydroxydeoxycorticosterone 21-Acetate, 21-(Acetyloxy)-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C23H32O5/c1-14(24)27-13-23(26)20-6-5-19-17-4-3-15-11-16(25)7-9-21(15,2)18(17)8-10-22(19,20)12-28-23/h11,17-20,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t17?,18?,19?,20?,21-,22+,23+/m0/s1
SMIL CC(=O)OC[C@@]1(O)OC[C@]23CCC4C(CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)C2CCC13
Molekylvægt (g/mol) 388.5
Formel vægt 388.225
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.