Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål standard ske spatel
Artikelnummer. 10045070
Skift visning
Længde (metrisk):
230 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10045070 230 mm
1 options
Artikelnummer. 10045070 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3215
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. BOCHEM™ 18/10 Stainless Steel Standard Spoon Spatel er en standard spatel.
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Ske spatel
Til brug med (applikation) Designet til en bred vifte af anvendelser
Diameter (metrisk) Udvendig 4mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 230 mm