Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stålskeer
Længde (metrisk):
120 mm
135 mm
180 mm
195 mm
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Ske |
| Håndtag Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 120 mm |