Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål ske spatler
Artikelnummer. p-8000568
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
50 mm
70 mm
Artikelnummer. 11825151
Brand: Bochem™ 3471
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål ske spatler tjener en bred vifte af funktioner i laboratoriet.
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Produkttype Ske spatel
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 10 mm
Bredde (metrisk) klinge 10 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm