Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål ske spatler
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
50 mm
70 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Ske spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 70 mm |
| Bredde (metrisk) | 14 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 10 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 250 mm |