Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål ske spatler
Artikelnummer. 10393371
Længde (metrisk):
120 mm
235 mm
Længde (metrisk) klinge:
25 mm
35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
Bredde (metrisk) klinge:
10 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10393371
Brand: Bochem™ 3470
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Ske spatel
Til brug med (applikation) Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 35 mm
Bredde (metrisk) klinge 10 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Håndtag Materiale Rustfrit stål (18/10)
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 120 mm