Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål spatler, med knop
Længde (metrisk):
150 mm
210 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
4,5 mm
5 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Med Knop |
| Produkttype | Spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 60 mm |
| Bredde (metrisk) | 9 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 9 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 9 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Vis mere |