Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål spatler, med knop
Artikelnummer. 10706821
Længde (metrisk):
150 mm
210 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
4,5 mm
5 mm
Artikelnummer. 10706821
Brand: Bochem™ 3270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Form Med Knop
Produkttype Spatel
Længde (metrisk) klinge 60 mm
Bredde (metrisk) 9 mm
Bredde (metrisk) klinge 9 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Dimensioner (L x B) 150 x 9 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm