Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål spatler, med knop
Artikelnummer. 10662411
Længde (metrisk):
150 mm
210 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
4,5 mm
5 mm
Artikelnummer. 10662411
Brand: Bochem™ 3271
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Form Med Knop
Produkttype Spatel
Længde (metrisk) klinge 70 mm
Bredde (metrisk) 11 mm
Bredde (metrisk) klinge 11 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 4,5 mm
Dimensioner (L x B) 210 x 11 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 210 mm