Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Rustfri stål spatler, ske/rund/bøjet
Artikelnummer. p-8003329
Længde (metrisk):
180 mm
185 mm
210 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 mm
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10335671
Brand: Bochem™ 3204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Ske/Rund/Bøjet
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Anvendes til en række applikationer
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 210 mm