Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Rustfri stål spatler, ske/rund/bøjet
Længde (metrisk):
180 mm
185 mm
210 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 mm
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Ske/Rund/Bøjet |
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til en række applikationer |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 210 mm |