Få mere at vide
Bochem™ 18/10 sektionsløftere i rustfrit stål, med træhåndtag
Artikelnummer. 11885051
Dimensioner (L x B):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11885051
Brand: Bochem™ 3536
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Sektionsløfter
Længde (metrisk) klinge 50 mm
Bredde (metrisk) 15 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 0.4mm
Dimensioner (L x B) 150 x 15 mm
Håndtag Materiale Træ
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm