Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål skopspatel
Artikelnummer. 10426182
Længde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10426182
Brand: Bochem™ 3219
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag fat i Bochem™ 18/10 rustfrit stål skopspatel nemt. Den har en tilspidset side.
  • 1 side af spatelen er tilspidset
  • Nemt greb
  • Rustfrit stål
  • Analyse type
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Ske
Produkttype Ske spatel
Til brug med (applikation) Til analyse
Dimensioner (L x B) F x E 35 x 23
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Håndtag Type Tilspidset
Længde (metrisk) 200 mm