Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stålstænger
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1250 mm
1500 mm
Til brug med (udstyr):
Stativ baser
Stativbund med gevind M10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |
| Produkttype | Stang |
| Til brug med (applikation) | Til stativbaser M10 gevind |
| Til brug med (udstyr) | Stativbund med gevind M10 |
| Mængde | 1 stk. |