Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stålstænger
Artikelnummer. 10294221
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1250 mm
1500 mm
Til brug med (udstyr):
Stativ baser
Stativbund med gevind M10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Til brug med (udstyr)
10294221 500 mm Stativbund med gevind M10
10146410 1250 mm Stativ baser
10204561 750 mm Stativ baser
10034980 1250 mm Stativbund med gevind M10
10112461 600 mm Stativbund med gevind M10
10060911 750 mm Stativbund med gevind M10
10412331 1500 mm Stativbund med gevind M10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10294221 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5170
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 500 mm
Produkttype Stang
Til brug med (applikation) Til stativbaser M10 gevind
Til brug med (udstyr) Stativbund med gevind M10
Mængde 1 stk.