Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stålstang
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
Beskrivelse
- 18/10 Rustfri stålkonstruktion
- Med gevind M10
- Stang til stativbaser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Diameter (metrisk) stang | 12 mm |
| Inkluderer | M10 gevind |
| Produkttype | Rustfrit stålstang |
| Trådstørrelse | M10 |
| Oversigt |
|
| Til brug med (udstyr) | Til stativbaser M10 |
| Mængde | 1 stk. |