Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stålstang
Artikelnummer. 10730052
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10730052 500 mm
10465641 600 mm
10519091 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730052 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5110
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Understøt M10-sokkelen med ™Bochem 18/10 rustfrit stål.fod.
  • 18/10 Rustfri stålkonstruktion
  • Med gevind M10
  • Stang til stativbaser
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) stang 12 mm
Inkluderer M10 gevind
Produkttype Rustfrit stålstang
Trådstørrelse M10
Oversigt
  • 18/10 Rustfri stålkonstruktion
  • Med gevind M10
  • Stang til stativbaser
Til brug med (udstyr) Til stativbaser M10
Mængde 1 stk.