Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål propel omrørere
Beskrivelse
- Til blanding af medier med lav og middel viskositet
- Ideel til homogenisering og suspension
- Aksialt flow
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Blanding af medier |
| Længde (metrisk) | 400 mmH |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Hastighed | Middel til Høj |
| Viskositetsvurdering | Lav til Middel |