Få mere at vide
Bochem™ 18/10 propelomrørere i rustfrit stål med 4 faste blade
Længde (metrisk):
300 mm
400 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til homogenisering og suspendering |
| Inkluderer | 4 Fastgør knivene |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Propel omrører |