Få mere at vide
Bochem™ 18/10 propelomrørere i rustfrit stål med 4 faste blade
Artikelnummer. 10336341
Længde (metrisk):
300 mm
400 mm
Artikelnummer. 10336341
Brand: Bochem™ 9004
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Til brug med (applikation) Ideel til homogenisering og suspendering
Inkluderer 4 Fastgør knivene
Længde (metrisk) 300 mm
Mængde 1 hver
Type Propel omrører