Få mere at vide
Bochem™ 18/10 propelomrørere i rustfrit stål med 3 faste blade
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til homogenisering og suspendering |
| Inkluderer | 3 Fastgør knivene |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Propel omrører |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |