Få mere at vide
Bochem™ 18/10 præcisionstang i rustfrit stål
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
Oversigt:
Buet
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionstang
- Ekstra skarp
- Punkter uden kamme
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Ekstra skarp |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | Hver |
| Præcision | Ja |
| Type | Pincet, præcision |
| Oversigt | Lige |