Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål poly skeer
Artikelnummer. 10370301
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Længde (metrisk) klinge:
26 mm
30 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10370301
Brand: Bochem™ 3401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Ske kommer i tre forskellige typer
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Poly ske
Til brug med (applikation) Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 30 mm
Bredde (metrisk) 13 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 5mm
Dimensioner (L x B) 180 x 13 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 180 mm