Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål poly skeer
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Længde (metrisk) klinge:
26 mm
30 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ske kommer i tre forskellige typer
- Autoklaverbar
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
- Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Poly ske |
| Til brug med (applikation) | Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser |
| Længde (metrisk) klinge | 26 mm |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8mm |
| Dimensioner (L x B) | 190 x 12 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Vis mere |