Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål poly-ske
Artikelnummer. 11845071
Længde (metrisk):
210 mm
Artikelnummer. 11845071
Brand: Bochem™ 3402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål.
  • Type 1
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Form Bent
Produkttype Poly ske
Bredde (metrisk) 13 mm
Bredde (metrisk) klinge 13 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 210 mm