Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Pharma Scoops i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Beskrivelse
- Sømløst fast håndtag, ekstrem høj forarbejdning
- Med ophængningsløkke
- Kvalificeret til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Produkttype | Pharma Scoop |
| Til brug med (applikation) | Kvalificeret til mad |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Dimensioner (L x B) | 215 x 60 mm |
| Inkluderer | Med hængesløjfe |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Håndtag Type | Sømløst fast håndtag |
| Længde (metrisk) | 215 mm |