Få mere at vide
Bochem™ 18/10 ensidige kemiske skeer i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8003324
Længde (metrisk):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10146500
Brand: Bochem™ 3450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Ensidig kemikalieske
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Kemisk Scoop
Diameter (metrisk) Udvendig 5mm
Håndtag Materiale Rustfrit stål (18/10)
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 120 mm