Få mere at vide
Bochem™ 18/10 ensidige kemiske skeer i rustfrit stål
Længde (metrisk):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ensidig kemikalieske
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5mm |
| Håndtag Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 300 mm |