Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler, øseform
Artikelnummer. 10758111
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10758111 180 mm Hver
10767911 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758111 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3351
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler kommer i to typer.
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Scoop
Produkttype Micro Spoon Spatel
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 5 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 2mm
Dimensioner (L x B) 180 x 5 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 180 mm