Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler
Artikelnummer. 11815061
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
Længde (metrisk) klinge:
5 mm (ske) /45 mm (klinge)
6 mm (ske) / 45 mm (klinge)
7 mm (ske) / 40 mm (klinge)
9 mm (ske) / 40 mm (klinge)
9 mm (ske) / 45 mm (klinge)
Bredde (metrisk) klinge:
3 mm (ske) / 5 mm (klinge)
4 mm (ske) / 5 mm (klinge)
5 mm (ske) / 5 mm (klinge)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11815061
Brand: Bochem™ 3344
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler tjener en bred vifte af funktioner i laboratoriet.
  • 18/10 Rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Form Skeende, Bladende
Produkttype Micro Spoon Spatel
Længde (metrisk) klinge 5 mm (ske) /45 mm (klinge)
Bredde (metrisk) 5 mm
Bredde (metrisk) klinge 3 mm (ske) / 5 mm (klinge)
Dimensioner (L x B) 150 x 5 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm