Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
Længde (metrisk) klinge:
5 mm (ske) /45 mm (klinge)
6 mm (ske) / 45 mm (klinge)
7 mm (ske) / 40 mm (klinge)
9 mm (ske) / 40 mm (klinge)
9 mm (ske) / 45 mm (klinge)
Bredde (metrisk) klinge:
3 mm (ske) / 5 mm (klinge)
4 mm (ske) / 5 mm (klinge)
5 mm (ske) / 5 mm (klinge)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- 18/10 Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pk. |
| Form | Skeende, Bladende |
| Produkttype | Micro Spoon Spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 5 mm (ske) /45 mm (klinge) |
| Bredde (metrisk) | 5 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 3 mm (ske) / 5 mm (klinge) |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 5 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 150 mm |