Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler
Artikelnummer. 10269120
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
Længde (metrisk) klinge:
5 mm (ske) /45 mm (klinge)
6 mm (ske) / 45 mm (klinge)
7 mm (ske) / 40 mm (klinge)
9 mm (ske) / 40 mm (klinge)
9 mm (ske) / 45 mm (klinge)
Bredde (metrisk) klinge:
3 mm (ske) / 5 mm (klinge)
4 mm (ske) / 5 mm (klinge)
5 mm (ske) / 5 mm (klinge)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (metrisk) klinge Bredde (metrisk) klinge Pakningsstørrelse
10269120 150 mm 7 mm (ske) / 40 mm (klinge) 5 mm (ske) / 5 mm (klinge) Hver
10655801 150 mm 6 mm (ske) / 45 mm (klinge) 4 mm (ske) / 5 mm (klinge) Hver
10383501 150 mm 5 mm (ske) /45 mm (klinge) 3 mm (ske) / 5 mm (klinge) Hver
11815061 150 mm 5 mm (ske) /45 mm (klinge) 3 mm (ske) / 5 mm (klinge) Pakke med 10
11825061 150 mm 9 mm (ske) / 40 mm (klinge) 5 mm (ske) / 5 mm (klinge) -
10186310 150 mm 9 mm (ske) / 40 mm (klinge) 5 mm (ske) / 5 mm (klinge) Hver
10373551 200 mm 9 mm (ske) / 45 mm (klinge) 5 mm (ske) / 5 mm (klinge) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10269120 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3342
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler tjener en bred vifte af funktioner i laboratoriet.
  • 18/10 Rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Form Skeende, Bladende
Produkttype Micro Spoon Spatel
Længde (metrisk) klinge 7 mm (ske) / 40 mm (klinge)
Bredde (metrisk) 5 mm
Bredde (metrisk) klinge 5 mm (ske) / 5 mm (klinge)
Dimensioner (L x B) 150 x 5 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm