Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler, skeform
Artikelnummer. 10721202
Længde (metrisk):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttype:
Micro Spoon Spatel
Ske spatel
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10721202
Brand: Bochem™ 3213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler kommer i to typer.
  • Ske spatel
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Form Ske
Produkttype Ske spatel
Diameter (metrisk) Udvendig 3 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 180 mm