Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler, skeform
Beskrivelse
- Standard spatel
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Ske |
| Produkttype | Ske spatel |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 210 mm |