Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler, skeform
Artikelnummer. 10420441
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttype:
Micro Spoon Spatel
Ske spatel
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Produkttype Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10420441 210 mm Micro Spoon Spatel 2 mm Hver
10770812 130 mm Micro Spoon Spatel 2 mm Hver
10094950 180 mm Micro Spoon Spatel 2,5 mm Hver
11835071 185 mm Micro Spoon Spatel 2 mm -
10721202 180 mm Ske spatel 3 mm -
10557122 210 mm Ske spatel 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10420441 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3212
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål mikroske spatler kommer i to typer.
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Ske
Produkttype Micro Spoon Spatel
Til brug med (applikation) Designet til en bred vifte af anvendelser
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 2 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 210 mm