Få mere at vide
Bochem™ 18/10 mikroskoper i rustfrit stål, halvrundet
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
45 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Type 1
- Halv afrundet
- Fås også i brede scoop
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Halv afrundet |
| Produkttype | Micro Scoop |
| Længde (metrisk) klinge | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 4 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 4 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2mm |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 4 mm |
| Vis mere |