Få mere at vide
Bochem™ 18/10 mikroskoper i rustfrit stål, halvrundet
Artikelnummer. 10350821
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
45 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10350821
Brand: Bochem™ 3300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilføje Bochem™ 8/10 mikroskoper i rustfrit stål, halvt afrundet til dit arsenal af laboratorieinstrumenter.
  • Type 1
  • Halv afrundet
  • Fås også i brede scoop
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Halv afrundet
Produkttype Micro Scoop
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 4 mm
Bredde (metrisk) klinge 4 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 2mm
Dimensioner (L x B) 130 x 4 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 130 mm