Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Måleskesæt i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
Beskrivelse
- 18/10 rustfrit stål
- Fire størrelser:
- 1,0 ml
- 2,5 ml
- 5 ml
- 15 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml |
| Produkttype | Måleskesæt |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |