Få mere at vide
Bochem™ Øseske af rustfrit stål
Artikelnummer. 10434881
Længde (metrisk):
350 mm
Artikelnummer. 10434881
Brand: Bochem™ 8744
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fladhåndtaget og konstrueret af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ Øseske af rustfrit stål er holdbar og modstandsdygtig.
  • 18/10 rustfri stålkonstruktion.
  • Fladt håndtag design.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Produkttype Øseske
Længde (metrisk) håndtag 350 mm
Håndtag Materiale Rustfrit stål (18/10)
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Håndtag Type Flad
Længde (metrisk) 350 mm