Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieskeer i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8003319
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10284551
Brand: Bochem™ 3392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fladskaftede skeer med ovale skåle konstrueret af rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratorieskeer er kemisk resistente, robuste og polerede for nem rengøring.
  • Holdbar 18/10 rustfri stålkonstruktion.
  • Poleret overflade for nem rengøring.
  • Oval skål til nem afhentning og levering af materiale.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Laboratorieske
Til brug med (applikation) Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Diameter (metrisk) Udvendig 10mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 240 mm