Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieskeer i rustfrit stål
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holdbar 18/10 rustfri stålkonstruktion.
- Poleret overflade for nem rengøring.
- Oval skål til nem afhentning og levering af materiale.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Laboratorieske |
| Til brug med (applikation) | Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 150 mm |