Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieske i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8000565
Længde (metrisk):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensioner (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10176360
Brand: Bochem™ 3385
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoon tjener en bred vifte af funktioner i laboratoriet.
  • Lab ske
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Laboratorieske
Dimensioner (L x B) 20 x 10 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm